Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-204
PRSI38-204EA 509 EUR InStock
PRSI38-204
Anti-IL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Interleukin 2 (IL2) is a secreted cytokine that is important for the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine is a heterotrimeric protein complex whose gamma chain is also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). The expression of this gene in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis like disease, which suggests an essential role of this gene in the immune response to antigenic stimuli. IL2 has been shown to have antitumor effects in some studies. This is probably mediated by cytotoxic effector cells.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité