Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-210
PRSI38-210EA 454 EUR InStock
PRSI38-210
Anti-EGF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Epidermal growth factor (EGF) has a profound effect on the differentiation of specific cells in vivo and is a potent mitogenic factor for a variety of cultured cells. The EGF precursor is believed to exist as a membrane-bound molecule which is proteolytically cleaved to generate the 53-amino acid peptide hormone that stimulates cells to divide. EGF exerts its actions by binding to the EGFR, a 170 kDa protein. Epidermal growth factor is also a key growth factor regulating cell survival. Through its binding to cell surface receptors, EGF activates an extensive network of signal transduction pathways that include activation of the PI3K/AKT, RAS/ERK and JAK/STAT pathways

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EGF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité