Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL21 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-212
PRSI38-212EA 454 EUR InStock
PRSI38-212
Anti-IL21 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A novel cytokine was recently identified in human and mouse and designated IL-21, which has significant homology to IL-2, IL-4, and IL-15. The receptor for IL-21 (IL-21R, also termed NILR for novel Interleukin receptor) is a new member of the class I cytokine receptor family. IL-21R forms a complex with the common cytokine receptor g chain, gc, and mediates IL-21 signaling. IL-21 and its receptor activate JAK-STAT signaling pathway. IL-21 is expressed in activated T cells, and HL-60 and THP-1 cell lines. IL-21 plays a role in the proliferation and maturation of NK, B and T cell populations.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: IL21
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité