Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-216
PRSI38-216EA 509 EUR InStock
PRSI38-216
Anti-TIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Tissue inhibitor of metalloproteinases 1 (TIMP1) and Tissue inhibitor of metalloproteinases 2 (TIMP 2) have similar properties, specifically in inhibiting enzymes of the matrix metalloproteinase family, and are thought to be of great importance in the maintenance of connective tissue integrity. TIMP1 forms a complex of 1:1 stoichiometry with activated interstitial collagenases, activated stromelysin, active form of 72kDa Type IV collagenase (also known as MMP2 or gelatinase A), and latent and active forms of 92kDa Type IV collagenase (also known as MMP0 or gelatinase B). TIMPs inhibit the proteolytic invasiveness of tumour cells and normal placental trophoblast cells. TIMP1 is produced in low (pg/mL) levels by most cell types. Treatment of cells with the phorbol ester TPA stimulates production of TIMP1 in some cell types, but the low protein levels produced often require concentration of cell culture media to visualize the bands by Western Blotting.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité