Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BMP4 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-231
PRSI38-231EA 469 EUR InStock
PRSI38-231
Anti-BMP4 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
BMPs (bone morphogenetic proteins) belong to the TGF beta superfamily of structurally related signaling proteins. Members of this superfamily are widely represented throughout the animal kingdom and have been implicated in a variety of developmental processes. Proteins of the TGF beta superfamily are disulfide-linked dimers composed of two 12-15 kDa polypeptide chains. As implied by their name, BMPs initiate, promote and regulate bone development, growth, remodeling and repair. Smad1 translocation to the nucleus is observed after the addition of BMP4 (also designated BMP2B), suggesting that BMP4 may play a role in activation of the Smad pathway. BMP is secreted into the extracellular matrix.

This IgG2bK antibody was purified from cell culture by Protein G affinity chromatography.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BMP4
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité