Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL11 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-234
PRSI38-234EA 469 EUR InStock
PRSI38-234
Anti-CCL11 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Eotaxin is a 74 amino acid, eosinophil chemotactic CC chemokine originally found in bronchoalveolar lavage fluid from allergic inflammatory subjects. It is involved in regulating the recruitment and activation of inflammatory leukocytes, particularly eosinophils. Eotaxin binds and activates the CCR3 chemokine receptor, and may play a fundamental role in the development of allergic responses.

This IgG1K antibody was purified from cell culture by Protein A affinity chromatography.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CCL11
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité