Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LEP Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
38-235
PRSI38-235EA 469 EUR InStock
PRSI38-235
Anti-LEP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Leptin plays a critical role in the regulation of body weight by inhibiting food intake and stimulating energy expenditure. Defects in Leptin production cause severe hereditary obesity in rodents and humans. In addition to its effects on body weight, leptin has a variety of other functions, including the regulation of hematopoiesis, angiogenesis, wound healing, and the immune and inflammatory response. The Leptin gene is the human homolog of the gene (ob) mutant in the mouse 'obese' phenotype.
Was product number XP-5712-M

This IgG1K antibody was purified from cell culture by Protein A affinity chromatography.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LEP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité