Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINB5 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: ProSci Inc.
38-278
PRSI38-278EA 509 EUR InStock
PRSI38-278
Anti-SERPINB5 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Maspin was discovered as a mammary tumor suppressor that is expressed in normal mammary epithelium but lost in most breast cancer cell lines. While maspin is related to the serpin family of serine protease inhibitors, it may not function as a protease inhibitor. It plays an essential role in embryonic development through critical roles in cell adhesion. While the precise mechanism of maspin signaling is unclear, the tumor suppressing activity of maspin has been attributed to its ability to inhibit cell invasion/metastasis and angiogenesis, while promoting apoptosis. Nuclear translocation of active IKKbeta has been shown to repress maspin transcription and promote prostate cancer metastasis.

The reconstituted antibody can temporarily be stored at 2-8°C. Long term storage at -20°C or below. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SERPINB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité