Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3805
PRSI3805EA 415 EUR InStock
PRSI3805
Anti-AIM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AIM Antibody: Apoptosis inhibitor of macrophages (AIM) is a member of the scavenger receptor cysteine-rich domain superfamily (SRCR-SF) initially identified as an inducible cell surface ligand of CD5. It was shown that AIM functions in the thymus as the inducer of resistance to apoptosis within CD4+/CD8+ thymocytes and as the supporter of the viability of these cells before thymic selection. AIM was also shown to support macrophage survival and enhance their phagocytic function. More recent experiments using recombinant AIM significantly inhibited apoptosis of NKT and T cells obtained from C. parvum-stimulated livers in vitro, suggesting that AIM functions to induce resistance to apoptosis in these cells and supports host defense against inflammation during infection.

Type:
Antigen: AIM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité