Human AIM peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3807P
PRSI3807PEA 122 EUR InStock
PRSI3807P
Human AIM peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
AIM peptide is used for blocking activity of AIM antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité