Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIM4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3815
PRSI3815EA 435 EUR InStock
PRSI3815
Anti-TIM4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIM-4 Antibody: The T cell immunoglobulin and mucin domain containing protein (TIM) family encodes cell surface receptors that are involved in the regulation of T helper (Th) -1 and -2 cell-mediated immunity. TIM-4, which is preferentially expressed on macrophages and dendritic cells, is the natural ligand of TIM-1, and this binding leads to T-cell expansion and cytokine production. Unlike other members of the TIM family, TIM-4 lacks a putative tyrosine phosphorylation signal sequence in its intracellular domain. The TIM-4 gene maps to a locus associated with predisposition to asthma in both mice and humans and with its connection to TIM-1-triggered Th2 responsiveness, may be considered as a candidate disease/predisposition gene for asthma.

Type:
Antigen: TIM4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité