Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PST1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3825
PRSI3825EA 415 EUR InStock
PRSI3825
Anti-PST1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Pst1 Antibody: Protoplast secreted protein 1 (Pst1) is an anchored plasma membrane protein. Pst1 was previously identified as a protein secreted by yeast regenerating protoplasts, which suggests a role in cell wall construction. Pst1 is a protein with 444 amino acids and is attached to yeast cell wall via a glycosylphosphatidylinisotol (GPI) anchor. Pst1 contains 15 potential N-linked glycosylation sites and is heavily glycosylated. It migrates at approximately 200 kDa on SDS-PAGE when produced in wild type S. cerevisiae. Our Pst1 protein (Catalog No. 95-151) was expressed in a genetically manipulated triple-mutant (TM) S. cerevisiae stain ( Delta och1 Delta mnn1 Delta mnn4), which results in the production of sole Man8GlcNAc2 carbohydrate structures and Pst1 migration at approximately 100 kDa. When produced in the TM yeast, Pst1 can be recognized by several glycan-specific HIV-1 broadly neutralizing antibodies, including 2G12 and recently identified PGT antibodies. Among several heavily N-glycosylated TM yeast glycoproteins, Pst1 shows higher affinity for 2G12 and efficiently inhibits gp120 interactions with 2G12 and DC-SIGN, and it also blocks 2G12-mediated neutralization of HIV-1 pseudoviruses.

Type:
Antigen: PST1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Yeast

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité