Human RP105 peptide (11 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3843P
PRSI3843PEA 105 EUR InStock
PRSI3843P
Human RP105 peptide (11 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
RP105 peptide is used for blocking the activity of RP105 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité