Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD180 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3845
PRSI3845EA 435 EUR InStock
PRSI3845
Anti-CD180 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RP105 Antibody: Toll-like receptors (TLRs) are evolutionarily conserved pattern-recognition molecules resembling the toll proteins that mediate antimicrobial responses in Drosophila. These proteins recognize different microbial products during infection and serve as an important link between the innate and adaptive immune responses. The signaling of these TLRs is kept under tight control by the expression of endogenous inhibiting proteins. One such protein is RP105, a recently identified homolog to TLR4 that, with MD-1, interacts with and inhibits the TLR4/MD-2 signaling pathway. It has also been suggested that the RP105/MD-1 complex influences antibody production mediated by both TLR4/MD-2 and TLR2 receptor complexes.

Type:
Antigen: CD180
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité