Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3871
PRSI3871EA 435 EUR InStock
PRSI3871
Anti-BAG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAG-1 Antibody: Bcl-2-associated athanogene 1 (BAG-1) was first identified as an anti-apoptotic bcl-2-binding protein. Later it was found to bind the molecular chaperones Hsp70 and Hsc70 through its carboxy-terminal sequence (termed the Bag domain), resulting in the inhibition of the refolding activity of these chaperones. It is thought that by binding and inhibiting these molecular chaperones, BAG-1is able to modulate the expression level of proteins requiring chaperones to fold correctly. One such group of proteins that are affected is glucocorticoid receptors. Other reports have suggested that the level of BAG-1 expression correlates with the aggressiveness of various cancers. Multiple isoforms of BAG-1 are known to exist.

Type:
Antigen: BAG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité