Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BFL-1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3875
PRSI3875EA 435 EUR InStock
PRSI3875
Anti-BFL-1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bfl-1 Antibody: Apoptosis plays a major role in normal organism development, tissue homeostasis, and removal of damaged cells and is caused by caspase activation. Proteins that comprise the Bcl-2 family appear to control the activation of these enzymes. One such member is multi-domain antiapoptotic protein Bfl-1, which is overexpressed in stomach and other cancers. Bfl-1 can interact with Bax and suppress apoptosis by inhibiting the release of cytochrome c and caspase-3 activation. It is upregulated in cisplatin-resistant human bladder tumors, suggesting that its expression may be important for cisplatin resistance and inhibition of apoptosis in cancer cells. At least two isoforms of Bfl-1 are known to exist.

Type:
Antigen: BFL-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité