Human TANK peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3877P
PRSI3877PEA 122 EUR InStock
PRSI3877P
Human TANK peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TANK peptide is used for blocking the activity of TANK antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité