Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIP47 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3881
PRSI3881EA 435 EUR InStock
PRSI3881
Anti-TIP47 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TIP47 Antibody: Tail-interacting protein (TIP47) is a cytosolic protein essential for the transport of mannose-6-phosphate receptors (MPRs) from endosomes to the trans-Golgi compartments in cells. TIP47 is recruited from the cytoplasm to the late endosomal surface by the Ras-associated protein Rab9 GTPase, enabling it to bind more efficiently to MPR cytoplasmic domains. Recently, it was shown that TIP47 regulates the expression of Rab9, as expression of siRNA to TIP47 in transfected cells dramatically decreased the half-life of the Rab9 protein in addition to stabilizing the subcellular localization of Rab9. At least two isoforms of TIP47 are known to exist.

Type:
Antigen: TIP47
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité