Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3885
PRSI3885EA 435 EUR InStock
PRSI3885
Anti-PAK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PAK2 Antibody: The p21-activated kinases (PAKs) are serine-threonine kinases that bind to the active forms of Cdc42 and Rac. They are divided into two groups, the first of which include PAK1, 2 and 3, and can be activated by Cdc42/Rac binding. Group 1 PAKs contain an autoinhibitory domain whose activity is regulated by Cdc42/Rac binding. The group 1 PAKs are known to be involved in cellular processes such as gene transcription, apoptosis, and cell morphology and motility. Much less is known about the second group, which includes PAK4, 5 and 6, and are not activated by Cdc42/Rac binding. Of the six PAK proteins, only PAK2 is ubiquitously expressed and cleaved by caspase-3. This cleavage removes the amino-terminal regulatory domain and generates a constitutively active kinase fragment. Recent experiments have shown that following cleavage, the active fragment is myristoylated and directed to the plasma membrane and membrane ruffles where it promotes cell death via increased signaling through the c-Jun N-terminal kinase pathway, but without compromising mitochondrial integrity.

Type:
Antigen: PAK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité