Human PAK2 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3885P
PRSI3885PEA 122 EUR InStock
PRSI3885P
Human PAK2 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PAK2 peptide is used for blocking the activity of PAK2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité