L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-TRPC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
3895
PRSI3895EA 435 EUR InStock
PRSI3895
Anti-TRPC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TRPC3 Antibody: The mammalian transient receptor potential (TRP) superfamily can be divided into three major families including the "canonical TRP" (TRPC) family. The seven members of this family share the activation through PLC-coupled receptors and have been suggested to be components of receptor-regulated cation channels in different cell types. Furthermore, the members of the TRPC3/6/7 subfamily can be activated by diacylglycerol analogs, suggesting a possible mechanism of activation of these channels by PLC-coupled receptors. TRPC3 encodes a Ca2+-permeant channel that is agonist-More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité