Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
39-857
PRSI39-857EA 773 EUR InStock
PRSI39-857
Anti-BLM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The Bloom syndrome gene product is a member of the RecQ helicase protein family. The protein contains 1417 amino acids; including one ATP binding site, one DEAH box, and two putative nuclear localization signals, as well as phosphorylation sites. BLS protein is known to associate and be phosphorylated by the ATR (ataxia telangiectasia, rad3+) protein, in response to genetic stress. The Bloom's syndrome gene product is thought to play a role in the etiology of two major human health problems, each of which is a very common complication of Bloom's syndrome, namely cancer and diabetes.

Affinity Purified

Type:
Antigen: BLM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Non-human Primate

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité