Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTRF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
39-859
PRSI39-859EA 773 EUR InStock
PRSI39-859
Anti-PTRF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Cavin 1-PTRF has been shown to be an essential component of caveolae. Cavin 1-PTRF appear to be recruited to membrane domains containing PS, cholesterol and oligomerized caveolins. Binding of Cavin 1-PTRF to these domains stabilizes the membrane curvature to produce the classic flask shape of caveolae. Disassembly of Cavin 1- PTRF releases caveolar components, including caveolins into the plasma membrane. Succinctly it appears that Cavin 1-PTRF regulates caveola structure and function.

Affinity Purified

Type:
Antigen: PTRF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité