Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STIM1 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
39-874
PRSI39-874EA 773 EUR InStock
PRSI39-874
Anti-STIM1 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
STIM-1 is a component of the Ca sensor/channel. It associates with ORAI-1 and form a essential complex involved in store-operated channels. STIM1 activates Ca(2+) influx via Orai1 channels. Expression of STIM and Orai proteins are found in many cell types and knock-out mice lack viability.

Affinity Purified

Type:
Antigen: STIM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité