Anti-STIM2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
39-875
PRSI39-875EA 773 EUR InStock
PRSI39-875
Anti-STIM2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
STIM-2 is a component of the Ca sensor/channel. It associates with ORAI-1 and form a essential complex involved in store-operated channels. Expression of STIM and Orai proteins are found in many cell types and knock-out mice lack viability.
Affinity Purified
Type:
Antigen: STIM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité