Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPN11 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3903
PRSI3903EA 435 EUR InStock
PRSI3903
Anti-PTPN11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SHP2 Antibody: Src homology-2 domain containing protein (SHP2) is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family, a protein family that contains signaling molecules that regulate a variety of cellular processes including cell growth, differentiation, mitotic cycle, and oncogenic transformation. SHP2 contains two tandem Src homology-2 (SH2) domains, which function as phosphotyrosine binding domains either directly or through scaffolding intermediates such as the insulin-receptor substrate 1 (IRS-1). These SH2 domains mediate the interaction of SHP2 with its substrates, allowing SHP2 to dephosphorylate proteins that inhibit signaling kinases such as ERK1 and AKT. SHP2 is widely expressed in most tissues and plays a regulatory role in various cell signaling events that are important for a diversity of cell functions, such as mitogenic activation, metabolic control, transcription regulation, and cell migration. Recent experiments have shown SHP2 plays a significant role in hepatoprotection and liver regeneration.

Type:
Antigen: PTPN11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité