Human TRPC3 peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3905P
PRSI3905PEA 122 EUR InStock
PRSI3905P
Human TRPC3 peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
TRPC3 peptide is used for blocking the activity of TRPC3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité