Avian Influenza hemagglutinin 2 Influenza hemagglutinin 2 Peptide (12 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3909P
PRSI3909PEA 105 EUR InStock
PRSI3909P
Avian Influenza hemagglutinin 2 Influenza hemagglutinin 2 Peptide (12 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Avian influenza hemagglutinin 2 peptide is used for blocking activity of avian influenza hemagglutinin 2 antibody. It usually blocks antibody activity completely in ELISA assays by incubating peptide with equal volume of antibody for 30 min at 37 °C antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité