Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF2AK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3949
PRSI3949EA 435 EUR InStock
PRSI3949
Anti-EIF2AK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PKR Antibody: The interferon-inducible, double-stranded RNA (dsRNA)-dependent protein kinase PKR is a member of the eukaryotic initiation factor-2 alpha (eIF2-alpha) kinase family, possessing serine-threonine kinase activity and two dsRNA-binding motifs that acts as part of the innate immune system. Upon binding dsRNA, PKR undergoes a conformational change leading to its activation and its phosphorylation of the translation factor eIF2, resulting in a general shutdown of protein synthesis and induction of apoptosis through upregulation of caspase-8 and capsase-9 activity in order to prevent the production of more viruses. To evade the antiviral effects of PKR, viruses have evolved multiple mechanisms, such as the inhibition of PKR by the non-structural protein (NS1) of the influenza virus. More recently, PKR has been implicated in several neurodegenerative diseases including Alzheimer, Huntington, and amyotrophic lateral sclerosis.

Type:
Antigen: EIF2AK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité