Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SLUG Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3959
PRSI3959EA 435 EUR InStock
PRSI3959
Anti-SLUG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Slug Antibody: Slug, a member of the Snail family of C2H2-type zinc finger transcription factors, was initially identified to be involved in epithelial-mesenchymal transitions as well as the formation of the neural tube during vertebrate embryogenesis. Like Snail, Slug transcription can be induced by growth factors such as FGF, BMP, and TGF-beta. Once expressed, Slug will bind E-box regions of promoters and repress transcription of genes such as E-cadherin and Claudin-. More recently, its expression in breast, esophogeal, and colorectal carcinomas has been correlated with poor prognosis for survival. Furthermore, Slug can protect hemapoietic progenitor cells from radiation-induced apoptosis by repressing the p53-mediated transcription of Puma, a BH3-only antagonist of the anti-apoptotic members of the Bcl-2 family. Slug antibody has no cross-reactivity to Snail protein.

Type:
Antigen: SLUG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité