Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANKL Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3963
PRSI3963EA 435 EUR InStock
PRSI3963
Anti-RANKL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
sRANK Ligand Antibody: The receptor activator of NF-kappa B ligand (RANK-L) is a recently discovered member of the TNF-ligand family involved in the regulation of the T cell-dependent immune response, lymph node organogenesis and bone formation. RANK-L exists as both a normal, transmembrane form and a truncated, soluble form (sRANK-L), both of which can stimulate the receptor. Activation of T cells, such as by treatment with interleukin-7, induces RANK-L production and leads to an increase of osteoclast formation and bone loss. Finally, sRANK-L can activate the antiapoptotic kinase Akt through a signaling complex involving Src kinase and TRAF6, suggesting sRANK-L may also play a role in regulating apoptosis. This antibody will recognize both the soluble form and the uncleaved transmembrane form of RANK-L.

Type:
Antigen: RANKL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité