Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LIPE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3965
PRSI3965EA 435 EUR InStock
PRSI3965
Anti-LIPE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Lipe Antibody: Although initially described as an adipocyte-specific triacylglycerol lipase, lipe (also known as hormone-specific lipase or HSL) is expressed in multiple tissues and cell lines. It plays multiple roles in lipid metabolism, including hormone-stimulated lipolysis in adipose tissue and the hydrolysis of cholesterol esters. Lipe is expressed as a long and a short form, generated by use of alternative translational start codons. The long form is expressed in steroidogenic tissues such as testis, where it converts cholesterol esters to free cholesterol for steroid hormone production. The short form is expressed in adipose tissue, among others, where it hydrolyzes stored triglycerides to free fatty acids. Recently, it was observed that the lack of lipe in genetically obese leptin-null mice inhibited obesity and adipogenesis, suggesting that lipe plays a major role in adipocyte proliferation.

Type:
Antigen: LIPE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité