Human sumo peptide (14 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
3969P
PRSI3969PEA 122 EUR InStock
PRSI3969P
Human sumo peptide (14 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Sumo peptide is used for blocking activity of sumo antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité