Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NICASTRIN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3983
PRSI3983EA 435 EUR InStock
PRSI3983
Anti-NICASTRIN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Nicastrin Antibody: Nicastrin, in addition to presenilin, PEN2, and APH-1 forms the gamma-secretase protein complex, a membrane-bound aspartyl protease that can cleave certain proteins at peptide bonds buried within the hydrophobic environment of the lipid bilayer. This cleavage is responsible for a key step in signaling from several cell-surface receptors and is thought to be required for the generation of the neurotoxic amyloid peptides that are central to the pathogenesis of Alzheimer's disease. Like the tumor necrosis factor-a-converting enzyme (TACE) and the b-site cleavage enzyme (BACE) protease families, gamma-secretase will cleave the amyloid precursor protein (APP), but within the intramembrane region of APP, resulting in either the non-toxic p3 (from the alpha and gamma cleavage site) or the toxic Abeta amyloid peptide (from the beta and gamma cleavage site). It is thought that accumulation of the Abeta peptide is the precursor to Alzheimer's disease. Nicastrin is also thought to be involved in cell proliferation and signaling, especially in regards to activation of Notch receptors as loss of Nicastrin expression results in mouse embryonic lethality.

Type:
Antigen: NICASTRIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité