Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
3991
PRSI3991EA 435 EUR InStock
PRSI3991
Anti-BLIMP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Blimp-1 Antibody: Blimp-1 was initially identified as a zinc finger-containing protein that drives the maturation of B lymphocytes into immunoglobulin-secreting cells. Together with X-box-binding protein 1 (XBP1), Blimp-1 is induced upon terminal differentiation of plasma cells. The transcriptional repressor activity of Blimp-1 has also been found to regulate T cell homeostasis and function, possibly by suppressing the expression of the cytokines IL-2 and interferon-gamma during T cell development. More recent experiments have suggested that Blimp-1 also plays a major role in the formation of primordial germ cells (PGC) in developing mammalian embryos. In these experiments, Blimp-1-deficient mutant mouse embryos form a cluster of PGC-like cells which fail to show the expected migration, proliferation, and repression of homeobox genes that normally accompany specification of primordial germ cells. Blimp-1 exists as at least two different isoforms.

Type:
Antigen: BLIMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité