Human recombinant PLGF 1 (from E. coli)
Fournisseur: ProSci Inc.
40-529
PRSI40-529EA 461 EUR InStock
PRSI40-529
Human recombinant PLGF 1 (from E. coli)
Protéines et Peptides
PlGF-1 is an angiogenic factor that belongs to the cysteine-knot superfamily of growth factors. PlGF-1 is expressed in placental tissues, colon and mammary carcinomas. It signals through the VEGFR-1/FLT1 receptor and stimulates endothelial cell proliferation and migration. Recombinant human PlGF-1 is a 29.7 kDa disulfide-linked homodimeric protein of two 131 amino acid polypeptide chains.
  • Store in working aliquots at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité