Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-APH1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4003
PRSI4003EA 435 EUR InStock
PRSI4003
Anti-APH1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
APH1 Antibody: APH1 was initially identified as a component of the Notch pathway in C. elegans. Along with nicastrin, PEN2, and presenilin-1 APH1 is an essential component of the gamma-secretase complex which cleave the amyloid precursor protein (APP) at what are known as the gamma- and epsilon-sites and can lead to the accumulation of the Amyloid beta peptide (Abeta) cleavage product that is associated with Alzheimer's disease. APH1 exists in at least three distinct isoforms with APH1a as the principal isoform present in the gamma-secretase complex. Mice deficient in this isoform, but not the other two, were lethal at E10.5, with impaired vascular and neural development observed.

Type:
Antigen: APH1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité