Human RPA interacting protein peptide (17 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4013P
PRSI4013PEA 105 EUR InStock
PRSI4013P
Human RPA interacting protein peptide (17 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
RPA interacting protein peptide is used for blocking the activity of RPA interacting protein antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité