Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RPA Interacting Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4015
PRSI4015EA 435 EUR InStock
PRSI4015
Anti-RPA Interacting Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RPA Interacting Protein Antibody: Replication protein A (RPA) is a single-stranded-DNA binding protein involved in numerous eukaryotic DNA processes including replication, repair and recombination. RPA interacting protein (RPA IP) has been identified as an adapter protein that is involved in RPA nuclear import instead of the prototypical importin proteins that normally mediate nuclear import. Multiple isoforms of RPA IP are known to exist, with the longest isoform localized to the cytoplasm. Isoform 2 is sumoylated and is located in the PML nuclear body within the nucleus. It has been suggested that this isoform mediates the localization of the RPA complex into the PML nuclear body, thereby participating in RPA function in DNA metabolism.

Type:
Antigen: RPA Interacting
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité