Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BANF1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4019
PRSI4019EA 415 EUR InStock
PRSI4019
Anti-BANF1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BANF1 Antibody: Barrier-to-autointegration factor 1 (BANF1) is a conserved chromatin protein that non-specifically binds double-stranded DNA. BAF also interacts with a family of nuclear proteins that include LAP2, emerin, and MAN1. It is also a host cell component of retroviral pre-integration complexes (PICs), including that of HIV. BAF will bind to p55 Gag (the structural precursor of HIV-1 virions) as well as its cleaved product matrix. In addition to being a host cell component of the PIC, it is thought that BAF is also present at low levels in incoming virions, and thus might contribute to the assembly or activity of HIV-1 PICs through direct binding to matrix as well as DNA.

Type:
Antigen: BANF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité