Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRTH2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4029
PRSI4029EA 435 EUR InStock
PRSI4029
Anti-CRTH2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CRTH2 Antibody: The chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2) is a recently identified receptor for the prostaglandin D2 (PGD2) in addition to the classic prostaglandin D receptor. CRTH2 is expressed on Th2 cells and eosinophils and mediates chemotaxis of these cells to PGD2 and is thus thought to be a key receptor mediating eosinophil and Th2 recruitment during allergic responses. However, CRTH2-null mice showed enhanced eosinophil recruitment into the lung consistent with observations that the CRTH2-null mice produced significantly higher amounts of interleukin-5 (IL-5) and IL-3. This suggests that CRTH2 plays a nonredundant role in restricting eosinophilia and allergic response in vivo. At least two different isoforms of CRTH2 are known to exist.

Type:
Antigen: CRTH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité