Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCO2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4045
PRSI4045EA 435 EUR InStock
PRSI4045
Anti-SCO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SCO2 Antibody: Synthesis of cytochrome c oxidase 2 was initially identified in yeast as one of two cytochrome c oxidase (COX) assembly proteins that enable the assembly of cytochrome c holoenzyme, a complex that catalyzes the transfer of reducing equivalents from cytochrome c to molecular oxygen and pumps protons across the inner mitochondrial membrane. Like their yeast homologs, the function of both SCO2 and SCO1 are dependent on copper ion binding. Recent studies suggest that SCO2 expression is regulated by p53, so that a decrease in p53 expression, such as in numerous tumors and cells lines, the drop in SCO2 expression leads to a shift from normal aerobic respiration towards the production of glycolytic ATP. Defects in the SCO2 protein are also associated with fatal infantile cardioencephalomyopathy and COX deficiency.

Type:
Antigen: SCO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité