Human TIGAR peptide (19 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4051P
PRSI4051PEA 122 EUR InStock
PRSI4051P
Human TIGAR peptide (19 aa in the center)
Protéines et Peptides
TIGAR peptide is used for blocking the activity of TIGAR antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité