Human PD-1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4065P
PRSI4065PEA 122 EUR InStock
PRSI4065P
Human PD-1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
PD-1 peptide is used for blocking the activity of PD-1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité