Human DARC peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4069P
PRSI4069PEA 122 EUR InStock
PRSI4069P
Human DARC peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
DARC peptide is used for blocking the activity of DARC antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité