Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPKAP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4077
PRSI4077EA 435 EUR InStock
PRSI4077
Anti-MAPKAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MAPKAP1 Antibody: MAPKAP1 was initially identified as the human homolog of S. pombe SIN1. Recent evidence has shown that it identical to Mip1, a protein that interacts with MEKK2, a member of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) intracellular signaling network. MAPKAP1 is thought to prevent MEKK2 activation and dimerization by forming a complex with the inactive and non-phosphorylated MEKK2, thereby blocking the JNK1/2, ERK1/2, p38 and ERK5 MAPKs. MAPKAP1 has also been shown to play a role in the TOR signaling process, a pathway that is involved in controlling cell growth and proliferation in response to environmental cues such as nutrients, growth factors and hormones. Experiments showed that MAPKAP1 helped to maintain the TOR/rictor assembly but not the TOR/RAPTOR complex, which allowed specific phosphorylation of Akt, a kinase that is believed to couple the growth factor-PI3K signaling pathway to the nutrient-regulated TOR signaling pathway. Multiple alternatively spliced isoforms of MAPKAP1 have been identified.

Type:
Antigen: MAPKAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité