Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOGOA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4087
PRSI4087EA 435 EUR InStock
PRSI4087
Anti-NOGOA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NogoA Antibody: NogoA is a member of a family of integral membrane proteins termed reticulons that are thought to be involved in numerous disorders including neurodegenerative diseases. Reticulon proteins are known to regulate many cellular processes and interact with multiple proteins and receptors such as BACE. NogoA was initially identified as a myelin-associated neurite outgrowth inhibitor. It is highly expressed in oligodendrocytes in the white matter of the CNS; blocking its activity with antibodies or other factors results in improved axon regrowth and functional recovery in experimental CNS lesion models. NogoA has also been suggested to play a role in neurodegenerative diseases such as Amyotrophic lateral sclerosis, in which case NogoA is found at elevated levels in postmortem muscular samples, and multiple sclerosis (MS), in which case autoantibodies to NogoA have been found in serum and cerebrospinal fluid in MS patients.

Type:
Antigen: NOGOA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité