Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Neuritin Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
4101
PRSI4101EA 435 EUR InStock
PRSI4101
Anti-Neuritin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Neuritin Antibody: As the nervous system of a complex organism develops, it establishes functional networks through the growth and retraction of synaptic connections from growing axons and dendrites. This synaptic remodeling involves neuro-transmitter signaling, activation of neurotrophin receptors and alterations in gene expression. One such gene whose expression is increased by neural activity is neuritin, a GPI-anchored protein that is expressed in postmitotic differentiating neurons of the developing nervous system. Its expression is also induced by the neurotrophins BDNF and NT-3. Purified recombinant neuritin promotes neurite outgrowth and arborization in primary embryonic neuronal cultures, suggesting that neuritin may play a role as a downstream effector of activity-induced neurite outgrowth. More recent experiments have shown that neuritin is required for the androgen-induced axonal elongation in motor neurons and is upregulated following spinal cord injury, suggesting that neuritin may also play a role in survival and axonal regeneration.

Type:
Antigen: Neuritin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité