Human neuritin peptide (20 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
4101P
PRSI4101PEA 105 EUR InStock
PRSI4101P
Human neuritin peptide (20 aa in the center)
Protéines et Peptides
Neuritin peptide is used for blocking the activity of neuritin antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité