Human NPAS3 peptide (28 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
4107P
PRSI4107PEA 105 EUR InStock
PRSI4107P
Human NPAS3 peptide (28 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
NPAS3 peptide is used for blocking the activity of NPAS3 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité